Tisk…
1-Butanesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
403320250 403321000
ACRO403320250EA 4160 CZK
ACRO403320250 ACRO403321000
1-Butanesulphonyl chloride 98%
1-Butanesulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₉ClO₂S
Bod varu: 96 °C (21 mmHg)
Bod tání: –25 °C
Hustota: 1,2 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
MDL Number: MFCD00007464
CAS číslo: 2386-60-9
EINECS: 219-204-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %