1,9-Nonanedithiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
1,9-Dimercaptononane
M-Clarity™ quality level = MQ200
N29805-25G
N29805-5G
SIALN29805-25GEA
28230
CZK
SIALN29805-25G
SIALN29805-5G
1,9-Nonanedithiol, Sigma-Aldrich®
1,9-Nonanedithiol
Vzorec:
C₉H₂₀S₂ MW: 192,39 g/mol Bod varu: 284 °C (1013 hPa) Bod tání: –17,5 °C Hustota: 0,9698 g/cm³ (0 °C) |
MDL Number:
MFCD00004914 CAS číslo: 3489-28-9 EINECS: 222-482-3 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)