Tisk…
1,8-Octanedithiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,8-Dimercaptooctane
M-Clarity™ quality level = MQ100
O3605-1G O3605-5G
SIALO3605-1GEA 1890 CZK
SIALO3605-1G SIALO3605-5G
1,8-Octanedithiol, Sigma-Aldrich®
1,8-Octanedithiol
Vzorec: C₈H₁₈S₂
MW: 178,36 g/mol
Bod varu: 270 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9814 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00003574
CAS číslo: 1191-62-4
EINECS: 214-738-8
UN: 3334
ADR: 9,