1,6-Hexanedithiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,6-Dimercaptohexane
M-Clarity™ quality level = MQ300
W349518-100G-K
W349518-1KG-K
W349518-25G-K
SIALW349518-100G-KEA
4810
CZK
SIALW349518-100G-K
SIALW349518-1KG-K
SIALW349518-25G-K
1,6-Hexanedithiol, Sigma-Aldrich®
1,6-Hexanedithiol
Vzorec:
C₆H₁₄S₂ Bod varu: 242 °C (1013 hPa) Bod tání: –21 °C Hustota: 1,0102 g/cm³ (0 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004910 CAS číslo: 1191-43-1 EINECS: 214-735-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |