Tisk…

1,6-Hexanedithiol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: 1,6-Dimercaptohexane

M-Clarity™ quality level = MQ100

H12005-5G H12005-25G
SIALH12005-5GEA 1990 CZK
SIALH12005-5G SIALH12005-25G
1,6-Hexanedithiol, Sigma-Aldrich®
1,6-Hexanedithiol
Vzorec: C₆H₁₄S₂
Bod varu: 242 °C (1013 hPa)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,0102 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004910
CAS číslo: 1191-43-1
EINECS: 214-735-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR