Tisk…
1,4-Butanedithiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,4-Dimercaptobutane
M-Clarity™ quality level = MQ100
B85404-25G B85404-5G
SIALB85404-25GEA 7410 CZK
SIALB85404-25G SIALB85404-5G
1,4-Butanedithiol, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanedithiol
Vzorec: C₄H₁₀S₂
MW: 122.26
Bod varu: 105
Bod tání: –53 °C
Hustota: 1.0621 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004906
CAS číslo: 1191-08-8
EINECS: 214-728-3
UN: 3334
ADR: 9