Tisk…
2-Propanethiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W389706-1KG W389706-4KG W389706-SAMPLE
SIALW389706-1KGEA 2980 CZK
SIALW389706-1KG SIALW389706-4KG SIALW389706-SAMPLE
2-Propanethiol, Sigma-Aldrich®
2-Propanethiol
Vzorec: C₃H₈S
Bod varu: 57 °C (1013 hPa)
Bod tání: –130 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004863
CAS číslo: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
UN: 2402
ADR: 3,II