1-Tetradecanethiol ≥94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L09401.06
L09401.14
L09401.06EA
1070
CZK
L09401.06
L09401.14
1-Tetradecanethiol ≥94%
1-Tetradecanethiol
Purity: 94%
CAS No.: 2079-95-0
Molecular Formula: C14H30S
Formula Weight: 230.46
Flash Point:
Vzorec:
C₁₄H₃₀S Bod varu: 176…180 °C (22 mmHg) Bod tání: 6…7 °C Hustota: 0,850 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00022099 CAS číslo: 2079-95-0 EINECS: 218-209-2 UN: 3334 ADR: 9, |