Tisk…
1-Propanethiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
P50757-100ML P50757-500ML
SIALP50757-100MLEA 1990 CZK
SIALP50757-100ML SIALP50757-500ML
1-Propanethiol, Sigma-Aldrich®
1-Propanethiol
Vzorec: C₃H₈S
Bod varu: 67 °C (1013 hPa)
Bod tání: –113 °C
Hustota: 0,82995 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –14 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004900
CAS číslo: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
UN: 2402
ADR: 3,II