Tisk…
1-Pentanethiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P7908-100G-A P7908-25G-A
SIALP7908-100G-AEA 11020 CZK
SIALP7908-100G-A SIALP7908-25G-A
1-Pentanethiol, Sigma-Aldrich®
1-Pentanethiol
Vzorec: C₅H₁₂S
Bod varu: 127 °C (1013 hPa)
Bod tání: –76 °C
Hustota: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004907
CAS číslo: 110-66-7
EINECS: 203-789-1
UN: 1111
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00653