Tisk…
1-Octadecanethiol 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
354980250 354981000 354985000
ACRO354980250EA 1270 CZK
ACRO354980250 ACRO354981000 ACRO354985000
1-Octadecanethiol 96%
1-Octadecanethiol
Vzorec: C₁₈H₃₈S
MW: 286,57 g/mol
Bod varu: 366 °C (760 mmHg)
Bod tání: 25…35 °C
Hustota: 0,8475 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004886
CAS číslo: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
UN: 3335
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 35 °C
GC ≥95 %