Tisk…

1-Hexanethiol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

234192-100ML 234192-500ML 234192-5ML
SIAL234192-100MLEA 4900 CZK
SIAL234192-100ML SIAL234192-500ML SIAL234192-5ML
1-Hexanethiol, Sigma-Aldrich®
1-Hexanethiol
Vzorec: C₆H₁₄S
Bod varu: 152 °C (1013 hPa)
Bod tání: –81 °C
Hustota: 0,85911 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004909
CAS číslo: 111-31-9
EINECS: 203-857-0
UN: 3071
ADR: 6.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR