Tisk…
1-Hexadecanethiol 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
120520100 120521000
ACRO120520100EA 978 CZK
ACRO120520100 ACRO120521000
1-Hexadecanethiol 90%, technická kvalita
1-Hexadecanethiol
Vzorec: C₁₆H₃₄S
Bod varu: 184…191 °C (7 mmHg)
Bod tání: 18…20 °C
Hustota: 0,84 g/cm³
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011677
CAS číslo: 2917-26-2
EINECS: 220-846-6
ADR: 9,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Slightly hazy colorless to white to light yellow Liquid or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer Stabilized with BHT