Tisk…

Ethanethiol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Ethyl mercaptan, 1-Mercaptoethane

M-Clarity™ quality level = MQ300

W425800-1KG W425800-SAMPLE
SIALW425800-1KGEA 4350 CZK
SIALW425800-1KG SIALW425800-SAMPLE
Ethanethiol, Sigma-Aldrich®
Ethanethiol
Vzorec: C₂H₆S
MW: 62,14 g/mol
Bod varu: 35 °C (1013 hPa)
Bod tání: –148 °C
Hustota: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004887
CAS číslo: 75-08-1
EINECS: 200-837-3
UN: 2363
ADR: 3,I
Merck Index: 12,03771

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR