Tisk…
Ethanethiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
E3708-100ML E3708-500ML
SIALE3708-100MLEA 1280 CZK
SIALE3708-100ML SIALE3708-500ML
Ethanethiol, Sigma-Aldrich®
Ethanethiol
Vzorec: C₂H₆S
Bod varu: 35 °C (1013 hPa)
Bod tání: –148 °C
Hustota: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004887
CAS číslo: 75-08-1
EINECS: 200-837-3
UN: 2363
ADR: 3,I
Merck Index: 12,03771