Tisk…
1-Dodekanthiol ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
471364-100ML 471364-18L 471364-2L 471364-500ML
SIAL471364-100MLEA 1550 CZK
SIAL471364-100ML SIAL471364-18L SIAL471364-2L SIAL471364-500ML
1-Dodekanthiol ≥98%, Sigma-Aldrich®
1-Dodekanthiol
Vzorec: C₁₂H₂₆S
Bod varu: 269…273 °C (1013 hPa)
Bod tání: –7 °C
Hustota: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004885
CAS číslo: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
UN: 1760
ADR: 8,III