1-Dodekanthiol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Mercaptan C12, 1-Mercaptododecane, n-Dodecanethiol, Lauryl mercaptan, n-Dodecyl mercaptan, NDM
A12741.22
A12741.36
A12741.22EA
800
CZK
A12741.22
A12741.36
1-Dodekanthiol ≥98%
1-Dodekanthiol
Purity: 98%
CAS No.: 112-55-0
Molecular Formula: C12H26S
Formula Weight: 202.40
Flash Point: 133°(271°F)
Refractive Index: 1.4601
Odour: Unpleasant
Melting Point: -7°
Boiling Point: 276-278°
Beilstein Reference: 969337
MDL No.: MFCD00004885
Vzorec:
C₁₂H₂₆S MW: 202,4 g/mol Bod varu: 276…278 °C Bod tání: –7 °C Hustota: 0,845 Bod vzplanutí: 133 °C (271 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004885 CAS číslo: 112-55-0 EINECS: 203-984-1 UN: 3334 ADR: 9, |