Tisk…
1-Butanethiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
112925-1L 112925-250ML
SIAL112925-1LEA 4320 CZK
SIAL112925-1L SIAL112925-250ML
1-Butanethiol, Sigma-Aldrich®
1-Butanethiol
Vzorec: C₄H₁₀S
Bod varu: 98 °C (1013 hPa)
Bod tání: –116 °C
Hustota: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004905
CAS číslo: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01611