Tisk…
Methyl thiocyanate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27879.AA H27879.AC H27879.AE
H27879.AAEA 827 CZK
H27879.AA H27879.AC H27879.AE
Methyl thiocyanate ≥99%
Methyl thiocyanate
Purity: 99% CAS No.: 556-64-9 Molecular Formula: CH3SCN Formula Weight: 73.11 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.4680 Odour: Pungent Melting Point: -5° Boiling Point: 131° UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00001830
Vzorec: C₂H₃NS
Bod varu: 131 °C
Bod tání: –5 °C
Hustota: 1,068
Bod vzplanutí: 38 °C (100 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001830
CAS číslo: 556-64-9
EINECS: 209-134-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06209