Tisk…
Sodium methyl sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
318183-100G 318183-25G
SIAL318183-100GEA 13180 CZK
SIAL318183-100G SIAL318183-25G
Sodium methyl sulphate, Sigma-Aldrich®
Sodium methyl sulphate
Vzorec: CH₃NaO₄S
Bod tání: 193 °C
MDL Number: MFCD00013457
CAS číslo: 512-42-5
EINECS: 208-142-7