Tisk…

Dodecylsíran sodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate

M-Clarity™ quality level = MQ200

L5750-100G L5750-1KG L5750-500G L5750-5KG
SIALL5750-100GEA 871 CZK
SIALL5750-100G SIALL5750-1KG SIALL5750-500G SIALL5750-5KG
Dodecylsíran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38
Bod tání: 204…207 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036175
CAS číslo: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR