Tisk…
Dodecylsíran sodný ≥94.0%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
83886.290EA 10620 CZK
83886.290 83886.460
Dodecylsíran sodný ≥94.0%, TECHNICAL
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Bod tání: 204…207 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036175
CAS číslo: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
REACH: 01-2119489461-32
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=0e75e4cb513a3918705c3a22ed84990028901799&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 94,0 %
Sodium chloride Max. 1.0 %
Sodium sulphate Max. 2.5 %