Tisk…

Dodecylsíran lithný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

L9781-25G L9781-50G L9781-5G
SIALL9781-25GEA 15290 CZK
SIALL9781-25G SIALL9781-50G SIALL9781-5G
Dodecylsíran lithný, Sigma-Aldrich®
Dodecylsíran lithný
Vzorec: C₁₂H₂₅LiO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007467
CAS číslo: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR