Tisk…
Dodecylsíran lithný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
L5901-25G L5901-5G
SIALL5901-25GEA 25770 CZK
SIALL5901-25G SIALL5901-5G
Dodecylsíran lithný, Sigma-Aldrich®
Dodecylsíran lithný
Vzorec: C₁₂H₂₅LiO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007467
CAS číslo: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2