Tisk…
Dodecylsíran lithný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
L4632-25G L4632-50G L4632-5G
SIALL4632-25GEA 7610 CZK
SIALL4632-25G SIALL4632-50G SIALL4632-5G
Dodecylsíran lithný, Sigma-Aldrich®
Dodecylsíran lithný
Vzorec: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272,34 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007467
CAS číslo: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2