Tisk…
Dodecylsíran lithný ≥99%, high purity
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
0782-100GEA 7840 CZK
0782-100G 0782-25G
Dodecylsíran lithný ≥99%, high purity
Dodecylsíran lithný
Vzorec: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272.34
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007467
CAS číslo: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Abs. at 260nm (5%, Water) ≤0.1
Abs.at 280nm (5%, Water) ≤0.1
Loss on drying ≤3%
Purity ≥99%