Tisk…
Dodecylsíran lithný ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A16005.06 A16005.14 A16005.22
A16005.06EA 1150 CZK
A16005.06 A16005.14 A16005.22
Dodecylsíran lithný ≥98%
Dodecylsíran lithný
Purity: 98% CAS No.: 2044-56-6 Molecular Formula: CH3(CH2)11OSO3Li Formula Weight: 272.33 Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00007467
Vzorec: C₁₂H₂₅LiO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007467
CAS číslo: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
ADR: 4.1,III