Tisk…
Dodecylsíran lithný 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
413300250 413301000
ACRO413300250EA 4090 CZK
ACRO413300250 ACRO413301000
Dodecylsíran lithný 99+%
Dodecylsíran lithný
Vzorec: C₁₂H₂₅LiO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007467
CAS číslo: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Glistening crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration after Ion exchange ≥99.0 %