Tisk…
Dimethylsulfát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
D186309-100ML D186309-18L D186309-1L D186309-500ML D186309-5ML
SIALD186309-100MLEA 1210 CZK
SIALD186309-100ML SIALD186309-18L SIALD186309-1L SIALD186309-500ML SIALD186309-5ML
Dimethylsulfát, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfát
Vzorec: C₂H₆O₄S
Bod varu: 189 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008416
CAS číslo: 77-78-1
EINECS: 201-058-1
UN: 1595
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,03305