Tisk…
Dimethylsulfát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
41610-100ML 41610-500ML
SIAL41610-100MLEA 1040 CZK
SIAL41610-100ML SIAL41610-500ML
Dimethylsulfát, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfát
Vzorec: C₂H₆O₄S
MW: 126.13
Bod varu: 189
Bod tání: –31.8 °C
Hustota: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 83
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008416
CAS číslo: 77-78-1
EINECS: 201-058-1
UN: 1595
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,03305