Tisk…
Dimethylsulfát 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
116820010 116821000 116820050
ACRO116820010EA 3180 CZK
ACRO116820010 ACRO116821000 ACRO116820050
Dimethylsulfát 99+%
Dimethylsulfát
Vzorec: C₂H₆O₄S
MW: 126.13
Bod varu: 188 °C (760 mmHg)
Bod tání: –32 °C
Hustota: 1.33 g/cm³
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008416
CAS číslo: 77-78-1
EINECS: 201-058-1
UN: 1595
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,03305
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Acidity ≤0.2 % (As sulfuric acid)
Titration 99.0 to 101.0 % (Hydrolysis)
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.003 %