Tisk…

Diethylsulfát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

D100706-100G D100706-1KG D100706-2KG
SIALD100706-100GEA 1540 CZK
SIALD100706-100G SIALD100706-1KG SIALD100706-2KG
Diethylsulfát, Sigma-Aldrich®
Diethylsulfát
Vzorec: C₄H₁₀O₄S
Bod varu: 208 °C (1013 hPa)
Bod tání: –25 °C
Hustota: 1,179 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009099
CAS číslo: 64-67-5
EINECS: 200-589-6
UN: 1594
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03156

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR