Diethylsulfát 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L14291.AE
L14291.AP
L14291.AEEA
800
CZK
L14291.AE
L14291.AP
Diethylsulfát 98
Diethylsulfát
Purity: 98%
CAS No.: 64-67-5
Molecular Formula: (CH3CH2O)2SO2
Formula Weight: 154.19
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4005
Melting Point: -25°
Boiling Point: 208° dec.
Beilstein Reference: 1209714
Merck Reference: 14,3130
UN No.: 1594
MDL No.: MFCD00009099
Vzorec:
C₄H₁₀O₄S MW: 154.19 Bod varu: 208 °C (rozkl.) Bod tání: –25 °C Hustota: 1.177 Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009099 CAS číslo: 64-67-5 EINECS: 200-589-6 UN: 1594 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03156 |