Tisk…
Glycerin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
M-Clarity™ quality level = MQ200
G9012-100ML G9012-1L G9012-2L G9012-500ML G9012-1GA
SIALG9012-100MLEA 1930 CZK
SIALG9012-100ML SIALG9012-1L SIALG9012-2L SIALG9012-500ML SIALG9012-1GA
Glycerin, Sigma-Aldrich®
Glycerin
Vzorec: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09
Bod varu: 290
Bod tání: 18.6
Hustota: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004722
CAS číslo: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM