Clelandovo činidlo, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
M-Clarity™ quality level = MQ200
D9779-5G
D9779-10G
D9779-1G
D9779-250MG
D9779-25G
D9779-50G
SIALD9779-5GEA
0
CZK
SIALD9779-5G
SIALD9779-10G
SIALD9779-1G
SIALD9779-250MG
SIALD9779-25G
SIALD9779-50G
Clelandovo činidlo, Sigma-Aldrich®
Clelandovo činidlo
Vzorec:
C₄H₁₀O₂S₂ Bod varu: ∼125 °C (1013 hPa) Bod tání: 42…44 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004877 CAS číslo: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...