Tisk…
Clelandovo činidlo, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
43819-1G 43819-25G 43819-5G
SIAL43819-1GEA 1690 CZK
SIAL43819-1G SIAL43819-25G SIAL43819-5G
Clelandovo činidlo, Sigma-Aldrich®
Clelandovo činidlo
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
Bod varu: ∼125 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42…44 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004877
CAS číslo: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM