Tisk…
Clelandovo činidlo ≥99.5%, Ultrapure Bioreagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
Synonyms: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
F780-03EA 0 CZK
F780-03 F780-05
Clelandovo činidlo ≥99.5%, Ultrapure Bioreagent, J.T.Baker®
Clelandovo činidlo
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
Bod varu: ∼125 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42…44 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004877
CAS číslo: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Keep refrigerated between 2-8°C (36-46°F) and store under nitrogen. = 0.060
Assay (HSCH₂(CHOH)₂CH₂SH) ≥99.5 %
Absorbance of a 0.1M Solution (1-cm path vs water) at - 280 nm ≤0.060
Absorbance of a 0.1M Solution (1-cm path vs water) at - 260 nm ≤0.400
Appearance Passes Test
Melting Point 40 - 43 °C