Tisk…
Clelandovo činidlo ≥99.4%, Proteomics Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
M109-25GEA 11030 CZK
M109-25G M109-5G
Clelandovo činidlo ≥99.4%, Proteomics Grade
Clelandovo činidlo
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
Bod varu: <125 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42…44 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004877
CAS číslo: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Abs.@283 nm (0.02 M, water) ≤0.05
DNase none detected
Electrophoresis (P/F) Pass
IR Pass
Loss on Drying ≤0.5%
Melting Point 39 – 43°C
Oxidized DTT ≤0.5%
Protease none detected
Purity (-SH Content) ≥99.4%
RNase none detected
Solubility (5%, Water) Pass