Tisk…
Clelandovo činidlo 98%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
409190010 409190050 409190250 409191000
ACRO409190010EA 1600 CZK
ACRO409190010 ACRO409190050 ACRO409190250 ACRO409191000
Clelandovo činidlo 98%, pure
Clelandovo činidlo
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Bod varu: 125…130 °C (2 mmHg)
Bod tání: 39…44 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004877
CAS číslo: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
UN: 3335
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
Titration Iodimetric 97.5 to 102.5 %