Tisk…
Clelandovo činidlo 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
327190100 327190010 327190500
ACRO327190100EA 12800 CZK
ACRO327190100 ACRO327190010 ACRO327190500
Clelandovo činidlo 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Clelandovo činidlo
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
Bod varu: 125…130 °C (2 mmHg)
Bod tání: 39…44 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004877
CAS číslo: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
UN: 3335
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 99.0 to 101.0 %
UV (0.1 M in water)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Oxidized DTT(UV) ≤0.5 %