Tisk…
1,9-Nonanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,9-Dihydroxy nonane, Nonane-1,9-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
N29600-25G N29600-100G
SIALN29600-25GEA 1660 CZK
SIALN29600-25G SIALN29600-100G
1,9-Nonanediol, Sigma-Aldrich®
1,9-Nonanediol
Vzorec: C₉H₂₀O₂
MW: 160,26 g/mol
Bod varu: 292 °C (1013 hPa)
Bod tání: 45…46 °C
Hustota: 0,918 g/cm³ (50 °C)
Bod vzplanutí: 162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002991
CAS číslo: 3937-56-2
EINECS: 223-517-5