Tisk…
1,8-Octanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,8-Dihydroxy octane
M-Clarity™ quality level = MQ100
O3303-100G O3303-25G
SIALO3303-100GEA 4520 CZK
SIALO3303-100G SIALO3303-25G
1,8-Octanediol, Sigma-Aldrich®
1,8-Octanediol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Bod varu: 279 °C (1013 hPa)
Bod tání: 58…61 °C
Hustota: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002989
CAS číslo: 629-41-4
EINECS: 211-090-8