Tisk…
1,7-Heptanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,7-Dihydroxy heptane
M-Clarity™ quality level = MQ100
H2201-10G H2201-25G
SIALH2201-10GEA 4540 CZK
SIALH2201-10G SIALH2201-25G
1,7-Heptanediol, Sigma-Aldrich®
1,7-Heptanediol
Vzorec: C₇H₁₆O₂
MW: 132,2 g/mol
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 17…18 °C
Hustota: 0,953 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002987
CAS číslo: 629-30-1
EINECS: 211-085-0