Tisk…
1,6-Hexanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Hexamethylene glycol, 1,6-Dihydroxy hexane
M-Clarity™ quality level = MQ200
H11807-1KG H11807-500G
SIALH11807-1KGEA 2330 CZK
SIALH11807-1KG SIALH11807-500G
1,6-Hexanediol, Sigma-Aldrich®
1,6-Hexanediol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18
Bod varu: 250
Bod tání: 39…42 °C
Hustota: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002985
CAS číslo: 629-11-8
EINECS: 211-074-0
Merck Index: 13,04709