Tisk…
1,6-Hexanediol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Hexamethylene glycol, 1,6-Dihydroxy hexane
120650010 120650025 120650100
ACRO120650010EA 2450 CZK
ACRO120650010 ACRO120650025 ACRO120650100
1,6-Hexanediol 97%
1,6-Hexanediol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Bod varu: 253…260 °C (760 mmHg)
Bod tání: 40…43 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002985
CAS číslo: 629-11-8
EINECS: 211-074-0
Merck Index: 13,04709
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to light yellow Solidified melt or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥96.0 %