Tisk…
1,4-Butandiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,4-Dihydroxy butane, BDO, Tetramethylene glycol, 1,4-Butylene glycol
M-Clarity™ quality level = MQ200
493732-1L 493732-3L 493732-18L
SIAL493732-1LEA 1220 CZK
SIAL493732-1L SIAL493732-3L SIAL493732-18L
1,4-Butandiol, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanediol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12
Bod varu: 230
Bod tání: 19.5…20 °C
Hustota: 1.017 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002968
CAS číslo: 110-63-4
EINECS: 203-786-5