Tisk…
1,3-Propandiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
M-Clarity™ quality level = MQ200
P50404-100G P50404-500G
SIALP50404-100GEA 1370 CZK
SIALP50404-100G SIALP50404-500G
1,3-Propandiol, Sigma-Aldrich®
1,3-Propanediol
Vzorec: HO(CH₂)₃OH
Bod varu: 214 °C (1013 hPa)
Bod tání: –32 °C
Hustota: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002949
CAS číslo: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845