Tisk…
Etylenglykol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
M-Clarity™ quality level = MQ100
324558-100ML 324558-1L 324558-2L
SIAL324558-100MLEA 2330 CZK
SIAL324558-100ML SIAL324558-1L SIAL324558-2L
Etylenglykol, Sigma-Aldrich®
Etylenglykol
Vzorec: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07
Bod varu: 196…198 °C (1013 hPa)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 116
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002885
CAS číslo: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM