Tisk…
1,12-Dodecanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,12-Dihydroxy dodecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
D221309-100G D221309-25G
SIALD221309-100GEA 3170 CZK
SIALD221309-100G SIALD221309-25G
1,12-Dodecanediol, Sigma-Aldrich®
1,12-Dodecanediol
Vzorec: C₁₂H₂₆O₂
MW: 202,34 g/mol
Bod varu: 313 °C (1013 hPa)
Bod tání: 78…79 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004755
CAS číslo: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9