Tisk…
1,12-Dodecanediol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
117610250 117611000 117610010
ACRO117610250EA 898 CZK
ACRO117610250 ACRO117611000 ACRO117610010
1,12-Dodecanediol 98%
1,12-Dodecanediol
Vzorec: C₁₂H₂₆O₂
Bod varu: 324 °C (760 mmHg)
Bod tání: 79…81 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004755
CAS číslo: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 81 °C
GC ≥97.5 %
Residue after reduction ≤0.02 %